Learn More
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477707
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone est utilisée comme solvant. Elle est également utilisée comme intermédiaire de produits chimiques et comme solvant pour certaines peintures industrielles afin d’ajuster la solubilité des résines de peinture et de réguler le taux d’évaporation. Elle est principalement présente dans les peintures et les revêtements (revêtements de bobine, vernis à bois, revêtements architecturaux, etc.). Il s’agit d’un bon solvant pour les peroxydes organiques. Il peut également être utilisé pour le traitement des textiles et du cuir, dans la synthèse chimique ou comme solvant de nettoyage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des oxydants et des bases fortes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-42-2
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004471
Clé InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
CID PubChem 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Point de fusion -47°C
Densité 0.935
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.423
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.