Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145512
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1135-24-6
C10H10O4
194.19
MFCD00004400
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
445858
CHEBI:17620
Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
1135-24-6
C10H10O4
194.19
MFCD00004400
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
445858
CHEBI:17620
Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C to 173.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.