Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid is widely used as a reagent for potent TTR amyloidogenesis inhibitors. It plays an important role as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs. It is also used in the preparation of mexiletine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque est largement utilisé comme réactif pour les inhibiteurs puissants de l’amyloïdogenèse TTR. Il joue un rôle important d’intermédiaire dans les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés de la mexilétine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur et à l’abri de toute lumière excessive. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque est largement utilisé comme réactif pour les inhibiteurs puissants de l’amyloïdogenèse TTR. Il joue un rôle important d’intermédiaire dans les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés de la mexilétine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur et à l’abri de toute lumière excessive. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid |
Point de fusion | 221°C to 226°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2576289 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 166.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |