Learn More
4-Hydroxy-2-butanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045640
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11397776
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11456.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 590-90-9 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
4-Hydroxy-2-butanone is used in the preparation of fused benzazepine molecules as selective D3 receptor antagonists with pharmaceutical activity. It is also used in the preparation of verrucarin and mevalonic acid lactone. Further, it is used to prepare 3-buten-2-one through dehydration over an anatase titanium dioxide catalyst. It is also employed in the preparation of 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole, (±)-lineatin and beta-hydroxylactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxy-2-butanone est utilisée dans la préparation de molécules de benzazépine fusionnées comme antagonistes sélectifs des récepteurs D3 avec une activité pharmaceutique. Il est également utilisé dans la préparation de la vérrucarine et de la lactone d’acide mévalonique. De plus, elle est utilisée pour préparer la 3-butèn-2-one par déshydratation sur un catalyseur de dioxyde de titane anatase. Elle est également utilisée dans la préparation de 4-méthyl-5-hydroxyméthylthiazole, de la (±)-linatine et des bêta-hydroxylactones.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-90-9
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00059005
Clé InChI LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone
CID PubChem 111509
ChEBI CHEBI:41268
Nom IUPAC 4-hydroxybutane-2-one
SMILES CC(=O)CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-butanone
Densité 1.02
Point d’ébullition 73°C to 76°C (12 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 25 g
Beilstein 1737666
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ethanol and ether.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxy-2-butanone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Hydroxy-2-butanone