Learn More
4-Hydroxy-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10366394
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 40731-98-4
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00143330
Clé InChI CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
CID PubChem 590547
Nom IUPAC 4-hydroxy-2,3-dihydroindèn-1-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-1-indanone
Point de fusion 242°C to 244°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-1-indanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.