Learn More
4-hexén-1-ol, 97 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11954621
Marque: Thermo Scientific Acros 217950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 928-92-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-92-7
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00009713
Clé InChI VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Synonyme 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
CID PubChem 641248
SMILES C\C=C\CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hexen-1-ol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 159.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4394
Quantité 5 g
Beilstein 01,III,1929
Gravité spécifique 0.85
Nom IUPAC (4E)-hex-4-en-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans