Learn More
Labconco™ Système de répartition filtré XPert de 4 pi, haut avec moniteur de débit d’air Guardian 1000 Digital
Les systèmes de répartition filtrés XPert assurent la protection de l’utilisateur en confinant les poudres et particules contenues lors des procédures de pesée. Le ventilateur intégré et le filtre HEPA occupent moins d’espace qu’un extracteur séparé, tandis que les supports d’isolement minimisent les vibrations.
Marque: Labconco™ 3950472
Description
Caractéristiques- Intérieur d’une profondeur de 23 po ou 30 po pour accueillir de grandes balances micro et analytiques
- Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep
- Alimentation en air de dilution supérieure
- Feuille de châssis à confinement supérieur
- Baffle arrière perforé en zone
- Feuilles d’air à entrée latérale
- Filtre HEPA d’échappement, efficace à 99,99 % sur les particules de 0,3 micron
- Véritable système de mise au rebut du filtre Bag-In / Bag-Out
- Ventilateur intégré avec rotor motorisé à équilibrage dynamique et isolé des vibrations
- Conception de pression négative, sécurité intrinsèque
- Manomètre Minihelic
- Gain de place
- Aucun extracteur à filtre séparé n’est nécessaire
- Écran de diffusion supérieur
- Fonctionnement silencieux de 48 à 66 db(A) en fonction du débit d’air
- Cadre en aluminium recouvert d’époxy par pulvérisation, blanc glacier et gris, collecteur d’air et baffle arrière en acier
- Aucune liaison plastique-plastique non fiable n’est utilisée
- Lampe fluorescente pré-câblée avec interrupteurs pour ventilateur et lumière à distance
- Contrôle de la vitesse
- Volet frontal et côtés en verre de sécurité trempé de 1/4 po d’épaisseur
- Ouverture du châssis de 9,4 po ou 12,0 po de hauteur
- Châssis ergonomique à charnière et incliné à 10 degrés qui pivote vers le haut, se verrouille pour le chargement et dispose d’un joint d’étanchéité pour confiner les contaminants
- Deux ports utilitaires
- Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Spécification
Enceinte pour balance | |
Fluorescent | |
29 in | |
12 in | |
50/60 Hz | |
230 V | |
136 kg |
HEPA | |
ANSI Z9.5, CAN/CSA C22.2, ASHRAE 110 modifié, SEFA 1, UL | |
46,3 in | |
30,5 cm | |
Guardian 1000 Digital | |
300 lb | |
48 in |