Learn More
4-Formylaminoantipyrine, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 1672-58-8 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
Formule moléculaire | C12H13N3O2 |
Numéro MDL | MFCD00085457 |
Beilstein | 217665 |
À utiliser avec (application) | AINS |
Forme physique | Cristalline |
Poids moléculaire (g/mol) | 231.25 |
Qualité | Étalon analytique |