Learn More
4-bromure de fluorophénylmagnésium, solution 2M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2799188 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10402242
Marque: Thermo Scientific Acros 377371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-13-6, 60-29-7
Formule moléculaire C6H4BrFMg
Poids moléculaire (g/mol) 199.31
Numéro MDL MFCD00009667
Clé InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 2M Solution in Diethyl Ether
% min. CAS 38.22, 57.96
% max. CAS 42.04, 61.78
Formule linéaire F(C6H4)MgBr
Concentration 2 to 2.2M
Densité 1.0430g/mL
Nom IUPAC Magnésium ; fluorobenzène ; bromure
Poids de la formule 199.3
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Quantité 100 mL
Forme physique Solution