Learn More
Sulfone de 4-fluorophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
95.27€ - 280.40€
Identifiants chimiques
CAS | 383-29-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8F2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.25 |
Numéro MDL | MFCD00000350 |
Clé InChI | PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone |
CID PubChem | 67842 |
Nom IUPAC | 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)sulfonylbenzène |
SMILES | FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654962
|
Thermo Scientific Acros
119620250 |
25 g | Flacon en verre |
95.27€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656714
|
Thermo Scientific Acros
119621000 |
100 g | Flacon en verre |
280.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
383-29-9 | |
254.25 | |
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N | |
67842 | |
FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
C12H8F2O2S | |
MFCD00000350 | |
4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone | |
1-fluoro-4-(4-fluorophényl)sulfonylbenzène |
Spécification
4-Fluorophenyl sulfone | |
98.5 | |
97.0°C to 100.0°C | |
Authentique | |
C12H8F2O2S | |
MFCD00000350 | |
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-(4-fluorophényl)sulfonylbenzène | |
67842 | |
99% |
383-29-9 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
99% | |
(FC6H4)2SO2 | |
4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone | |
FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1 | |
254.25 | |
254.25 | |
Cristaux ou poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-847-4
Identifiant produit
- 4-Fluorophenyl sulfone
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfone de 4-fluorophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals