Learn More
4-fluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453944
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-fluorophénol, 99 %, C6H5FO, numéro CAS-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluoro-phénol, p-fluorophénol, phénol, p-fluoro, para-fluorophénol, phénol, 4-fluoro, 4-fluoro phénol, 4-fluoranylphénol, 500 g, 1362752, 185°C à 188°C, 1,22, classe de danger :6,1 ; Groupe d’emballage :III, 206-736-0
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluorophénol est un composé phénolique fluoré avec diverses applications, par exemple comme réactif de départ pour la synthèse de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (80 mg/ml à20°C), le dichlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-41-5
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.10
Numéro MDL MFCD00002316
Clé InChI RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
CID PubChem 9732
Nom IUPAC 4-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenol
Point de fusion 44°C to 50°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 185°C to 188°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1362752
Informations sur la solubilité Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Fluorophenol