Learn More
4-Fluoro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.10€ - 510.00€
Identifiants chimiques
CAS 459-59-6
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.146
Numéro MDL MFCD00017942
Clé InChI VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 68024
Nom IUPAC 4-fluoro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15411258
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55105.03
1 g
39.10€
1g
15421258
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55105.06
5 g
125.00€
5g
15431258
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55105.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 4-fluoro-N-méthylaniline est utilisée comme composé modèle pour étudier la biotransformation in vivo et in vitro d’amines aromatiques secondaires.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, le chlorure d’acide, l’anhydride acide et les chloroformates.
Spécification
Identifiants chimiques
459-59-6
125.146
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-N-méthylaniline
C7H8FN
MFCD00017942
68024
CNC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
4-Fluoro-N-methylaniline
1.04
76°C (169°F)
1.532
UN2810
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-N-méthylaniline
68024
97%
459-59-6
79°C (11 mmHg)
C7H8FN
MFCD00017942
benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
CNC1=CC=C(C=C1)F
125.146
125.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H317-H335-H227-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-294-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante