Learn More
4-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15472648
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80143-73-3
Formule moléculaire C13H11F2N
Poids moléculaire (g/mol) 219.235
Numéro MDL MFCD03210766
Clé InChI OQVIJNAAQBTAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzyl-4-fluorophenyl-amine
CID PubChem 1133337
Nom IUPAC 4-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 97%