Learn More
4-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 219.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |