Learn More
4-Fluoro-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Description
4-Fluoro-2-nitroaniline is used as a reagent in the preparation of 4-fluoro-o-phenylenediamine, 4-fluoro-N-ethyl-2-nitroaniline and N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-beta-alanine. It is also employed as a pharmaceutical intermediate. It acts as monodendate O-bonded ligand used in the coordination chemistry to form complexes with copper(II), nickel(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluoro-2-nitroaniline est utilisée comme réactif dans la préparation de 4-fluoro-phénylènediamine, de 4-fluoro-N-éthyl-2-nitroaniline et de N-(4-fluoro-2-nitrophényl)-bêta-alanine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il agit comme un ligand monodendate O-lié utilisé dans la chimie de coordination pour former des complexes avec le cuivre(II), le nickel(II) et le cobalt(II).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
La 4-fluoro-2-nitroaniline est utilisée comme réactif dans la préparation de 4-fluoro-phénylènediamine, de 4-fluoro-N-éthyl-2-nitroaniline et de N-(4-fluoro-2-nitrophényl)-bêta-alanine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il agit comme un ligand monodendate O-lié utilisé dans la chimie de coordination pour former des complexes avec le cuivre(II), le nickel(II) et le cobalt(II).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-2-nitroaniline |
Point de fusion | 90°C to 94°C |
Point d’éclair | 89°C (192°F) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 2210197 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 156.12 |
Pourcentage de pureté | 98% |