Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthoxyphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10696840
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 179899-07-1
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD03788423
Clé InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
CID PubChem 2782672
Nom IUPAC acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.9°C to 137.9°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.