Learn More
4-fluoro-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455638
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en médecine et en tant que matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. 
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le chloroforme
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-99-0
Formule moléculaire C9H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 150.152
Numéro MDL MFCD00797829
Clé InChI HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
CID PubChem 12174986
Nom IUPAC 4-fluoro-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-1-indanone
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 97%