Learn More
4-éthynylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477748
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-éthylbenzonitrile est utilisé comme fragment synthétique et comme composé de test pour les réactions de couplage croisé. Il est utilisé dans l’étude de la formation de liaisons hydrogènes dans des molécules multifonctionnelles en raison de la présence de quatre sites de liaison hydrogène. Il est également impliqué dans la préparation du 4-[(triméthylsilyl)éthynyl]benzonitrile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3032-92-6
Formule moléculaire C9H5N
Poids moléculaire (g/mol) 127.146
Numéro MDL MFCD04974058
Clé InChI LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
CID PubChem 4547245
Nom IUPAC 4-éthynylbenzonitrile
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethynylbenzonitrile
Point de fusion 156°C to 160°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 127.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide