Learn More
4-éthynylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757910
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-éthynyl-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)C#C
768-60-5
C9H8O
132.16
MFCD00168815
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
251020
1-éthynyl-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Ethynylanisole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 30°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.019
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethynylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.