Learn More
Isothiocyanate de 4-éthyloxyphényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10057034
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
Code produit. 10057034
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB01663DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3460-49-9
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Clé InChI REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
CID PubChem 77006
Nom IUPAC 1-éthoxy-4-isothiocyanatobenzène
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%