Learn More
4-éthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.90€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 622-62-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.17 |
Numéro MDL | MFCD00002334 |
Clé InChI | LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p |
CID PubChem | 12150 |
Nom IUPAC | 4-éthoxyphénol |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10670925
|
Thermo Scientific Acros
409670050 |
5 g | Flacon en verre |
19.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10055720
|
Thermo Scientific Acros
409670250 |
25 g | Flacon en verre |
56.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10299033
|
Thermo Scientific Acros
409671000 |
100 g | Flacon en verre |
184.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
622-62-8 | |
138.17 | |
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N | |
12150 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)O |
C8H10O2 | |
MFCD00002334 | |
phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p | |
4-éthoxyphénol |
Spécification
4-Ethoxyphenol | |
98.5 | |
64°C to 67°C | |
131°C (9.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00002334 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether,soluble in chloroform | |
CCOC1=CC=C(C=C1)O | |
138.17 | |
138.17 | |
Poudre ou morceaux cristallins |
622-62-8 | |
100.0 | |
Beige | |
Authentique | |
C8H10O2 | |
phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p | |
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N | |
4-éthoxyphénol | |
12150 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-748-1
- 4-Ethoxyphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only