Learn More
Acide 4-aminocéphalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10476462
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4334-88-7
C9H11BO4
193.99
MFCD02179441
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
2734350
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
4334-88-7
C9H11BO4
193.99
MFCD02179441
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
2734350
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 189°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide (4-éthoxycarbonylphényl)boronique
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.