Learn More
Iodure de 4-(éthoxycarbonyl)phénylzinc, solution 0,5 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485365
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de 4-(éthoxycarbonyl)phénylzinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4 °C. Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air. Inco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-16-3
Densité 1.023
Formule moléculaire C9H9IO2Zn
Numéro MDL MFCD00671982
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenyl iodo zinc, 4-ethoxycarbonyl phenyl zinc ii iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 0.5m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI DVAYVJGYZRYJEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1
Nom IUPAC 4-(éthoxycarbonyl)benzen-1-ide ; iodozincylium
Poids moléculaire (g/mol) 341.45
CID PubChem 5107659
Poids de la formule 341.45