Learn More
Acide 4-éthoxy-2-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid |
Point de fusion | 163°C to 168°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 180.01 |
Pourcentage de pureté | 98% |