Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlorhydrate d’épitétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire Code produit.: 10318370
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlorhydrate d’épitétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit. 10318370
500 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10318370
Marque: Thermo Scientific Chemicals 233125000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de 4-épitétracycline, numéro CAS 23313-80-6, est un produit de dégradation de la tétracycline qui montre une activité antibiotique et peut induire l’inhibition de la biosynthèse des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de 4-épitétracycline est un métabolite dérivé de la dégradation des composés de tétracycline et il s’est avéré présenter une activité antibiotique
  • Ce composé bloque la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité ribosomique 30S et en interférant avec la liaison de l’aminoacyl-ARNt au complexe ARNm-ribosome
Applications
  • Ce composé semi-synthétisé dérivé d’actinomycètes peut diminuer l’activité de l’effecteur répresseur Tet dans les modèles animaux
  • Des expériences in vivo ont révélé que le chlorhydrate de 4-épitétracycline peut induire une réponse toxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23313-80-6
Formule moléculaire C22H24N2O8·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 480.89
Numéro MDL MFCD00865028
Clé InChI YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Synonyme 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
CID PubChem 54686189
Nom IUPAC (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyle-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotetracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epitetracycline hydrochloride
Point de fusion 217.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Rotation spécifique − 322.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Poids de la formule 480.89
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462250 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number233125000,233121000
Numéro de lotA0456458 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog Number233125000,233121000
Numéro de lotA0395930 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
Numéro de lotA0400799 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
Numéro de lotA0397675 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlorhydrate d’épitétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire >