Learn More
Ester pinacolique de l’acide 4-(Diphénylamino)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449455
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 267221-88-5
Formule moléculaire C24H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 371.29
Numéro MDL MFCD13195770
Clé InChI VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-diphenylamino phenylboronic acid pinacol ester, diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl amine, amtb248, 4-diphenylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-diphenylamino benzeneboronic acid pinacol ester, n,n-diphenylaniline-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-diphenylaminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-diphenylaminophenyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11639307
Nom IUPAC N,N-diphényl-4-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Beilstein 10571706
Poids de la formule 371.29
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato