Learn More
4-diméthylaminobenzaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510124
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(diméthylamino)benzaldéhyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
100-10-7
C9H11NO
149.19
MFCD00003381
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
7479
4-(diméthylamino)benzaldéhyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 70°C to 75°C
Couleur Vert à jaune
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15,3252
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.