Learn More
4-Diméthylaminoantipyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.71€ - 657.27€
Identifiants chimiques
CAS 58-15-1
Formule moléculaire C13H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 231.30
Numéro MDL MFCD00003142
Clé InChI RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
CID PubChem 6009
ChEBI CHEBI:160246
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10274090
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115740050
5 g Flacon en verre
21.71€
5g
10646714
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115740250
25 g Flacon en plastique
64.42€
25g
10010850
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115741000
100 g Flacon en plastique
179.90€
100g
15119163
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115740010
1 kg Flacon en plastique
657.27€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
58-15-1
231.30
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
6009
4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
C13H17N3O
MFCD00003142
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
CHEBI:160246
CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
4-Dimethylaminoantipyrine
96.0
105°C to 110°C
Authentique
C13H17N3O
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
231.30
CHEBI:160246
≥96.0% (Total base)
58-15-1
100.0
Marron à blanc
97%
MFCD00003142
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
6009
231.3
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminoantipyrine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.