Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(diméthylamino)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12397153
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171364-78-6
Formule moléculaire C14H22BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.15
Numéro MDL MFCD05663854
Clé InChI DGMLJJIUOFKPKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, pinacol ester, dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 4-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-dimethylamino phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, n,n-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, acmc-209e2t, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid,pinacol ester
CID PubChem 2758659
Nom IUPAC N,N-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 124°C to 126°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.