Learn More
4-(diméthylamino)benzaldéhyde, ≥ 99 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Dimethylamino)benzaldehyde |
Point de fusion | 73°C to 75°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 176°C to 177°C |
Point d’éclair | 164°C (327.2°F) |
Résidus d’allumage | ≤0.1% (as SO4) |
Perte à la dessiccation | 0 to 0.5% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2NC6H4CHO |
Quantité | 50 g |