Learn More
Isocyanate de 4-(difluorométhoxy)phényle, 99 %, ACROS Organics™
Code produit. 11965681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 11965681
Marque: Thermo Scientific Acros 319255000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 58417-15-5
Formule moléculaire C8H5F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.13
Numéro MDL MFCD00673056
Clé InChI XLUSNOUGZQJPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-difluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanatobenzene, 4-difluoromethoxy benzenisocyanate, acmc-1b0ih, 4-difluoromethoxyphenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy-phenyl isocyanate, 4-difluoromethoxy phenyl isosyanate, 1-difluoromethoxy-4-isocyanato-benzene, 4-difluoromethoxy phenylisocyanate, benzene,1-difluoromethoxy-4-isocyanato
CID PubChem 2733371
Nom IUPAC 1-(difluorométhoxy)-4-isocyanatobenzène
SMILES FC(F)OC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3230g/mL
Point d’ébullition 209.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2CHOC6H4NCO
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Quantité 500 mg
Gravité spécifique 1.323
Poids de la formule 185.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.