Learn More
4-Diéthylaminobenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific™
31.80€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS 54376-65-7
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Numéro MDL MFCD00051801
Clé InChI DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
Synonyme 4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
CID PubChem 6876690
Nom IUPAC (NE)-N-[[4-(diéthylamino)phényl]méthylidène]hydroxylamine
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11332127
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07961.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11342127
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07961.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
54376-65-7
192.262
DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
6876690
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
C11H16N2O
MFCD00051801
4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
(NE)-N-[[4-(diéthylamino)phényl]méthylidène]hydroxylamine
Spécification
4-Diethylaminobenzaldoxime
94°C to 97°C
MFCD00051801
4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
192.262
192.26
54376-65-7
C11H16N2O
2722071
DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
(NE)-N-[[4-(diéthylamino)phényl]méthylidène]hydroxylamine
6876690
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante