Learn More
4-Cyanopiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Cyanopiperidine |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Point d’ébullition | 100.0°C to 105.0°C (12.0 mmHg) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 110.16 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Cyanopiperidine, 97%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.