Learn More
Bromure de 4-cyanobutylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475425
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15475425
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58897.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobutylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 226570-68-9
Densité 0.971
Formule moléculaire C5H9BrNZn-
Formule linéaire N≡C(CH2)4ZnBr
Numéro MDL MFCD01316996
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4-cyanobutylzinc bromide 0.5m in thf
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI VKWWIKWQDKNXQC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC#N.[Zn].[Br-]
Nom IUPAC pentanénitrile;zinc;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 228.418
CID PubChem 131668629
Poids de la formule 227.41