Learn More
4-Cyano-4’-n-hexylbiphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15472178
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 4-Cyano-4′ -n-hexylbiphényle, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme monomère à cristaux liquides.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (3,2E-5 g/l) (25°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41122-70-7
Formule moléculaire C19H21N
Poids moléculaire (g/mol) 263.384
Numéro MDL MFCD00075144
Clé InChI VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
CID PubChem 38764
Nom IUPAC 4-(4-hexylphényl)benzonitrile
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Poids de la formule 263.38
Pourcentage de pureté 97%