Learn More
4-Cyano-4-(4-fluorophényl)cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15493647
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56326-98-8
Formule moléculaire C13H12FNO
Poids moléculaire (g/mol) 217.24
Numéro MDL MFCD00044815
Clé InChI FNWWTNNFZGBMEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile, 4-cyano-4-4-fluorophenyl cyclohexanone, 1-4-fluorophenyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl-4-oxo, acmc-1b1x4, dsstox_cid_31566, dsstox_rid_97451, dsstox_gsid_57777, 4-cyano-4-p-fluorophenylcyclohexanone, 4-cyano-4-p-fluorophenyl cyclohexanone
CID PubChem 91805
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1(CCC(=O)CC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Point de fusion 91°C to 94°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 217.25
Pourcentage de pureté 98%