Learn More
4-Chlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-54-7
Formule moléculaire C6H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 144.616
Numéro MDL MFCD00004847
Clé InChI VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
CID PubChem 7815
Nom IUPAC 4-chlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorothiophenol
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 205°C to 207°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 605971
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 144.62
Pourcentage de pureté 97%