Learn More
4-chlorostyrène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10755941
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-67-2
Formule moléculaire C8H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 138.59
Numéro MDL MFCD00000632
Clé InChI KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
CID PubChem 14085
Nom IUPAC 1-chloro-4-éthénylbenzène
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorostyrene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC6H4Cl
Indice de réfraction 1.5645 to 1.5665
Quantité 10 g
Beilstein 05, II, 367
Gravité spécifique 1.1
Stabilisateur 0.1% tert.-butylcatechol
Poids de la formule 138.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorostyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.