Learn More
Chlorhydrate de 4-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
69.35€ - 193.97€
Identifiants chimiques
CAS | 7379-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.00 |
Numéro MDL | MFCD00012829 |
Clé InChI | XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride |
CID PubChem | 81852 |
Nom IUPAC | hydrogen 4-chloropyridine chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10336220
|
Thermo Scientific
110030250 |
25 g | Flacon en verre |
69.35€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10530011
|
Thermo Scientific Acros
110031000 |
100 g | Bouteille en verre |
193.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7379-35-3 | |
150.00 | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
81852 | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride | |
hydrogen 4-chloropyridine chloride |
Spécification
4-Chloropyridine hydrochloride | |
7379-35-3 | |
100.0 | |
Beige-jaune à blanc | |
Authentique | |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen 4-chloropyridine chloride | |
81852 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
210.0°C | |
198°C | |
96% min. (HPLC) | |
(C5H4N)Cl | |
20, 231 | |
Solubility in water: soluble | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 | |
150.00 | |
150.01 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-946-1
missing translation for 'tsca' : TSCA