Learn More
4’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11464733
4’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464733
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11464733
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11633.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6285-05-8
Numéro MDL MFCD00000626
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloropropiophenone
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’ébullition 125°C to 126°C (13 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C9H9ClO
Quantité 100 g
Beilstein 1100638
Synonyme 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
CID PubChem 22697
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10130753 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Numéro de lot10248967 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Numéro de lot10246178 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA11633.22
Numéro de lot10107411 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Numéro de lot4588 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Nom du produit
4’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >