Learn More
Bromure 4-chlorophénylmagnésium, solution 1M dans le THF/toluène, AcroSeal™Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2799138 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10699414
Marque: Thermo Scientific Acros 377251000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-77-8, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire C6H4BrClMg
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Numéro MDL MFCD00009926
Clé InChI CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 101888
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Couleur Yellowish-green solution
% min. CAS 21.58, 76.27
% max. CAS 23.73, 78.42
Formule linéaire Cl(C6H6)MgBr
Concentration 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Magnésium ; chlorobenzène ; bromure
Poids de la formule 215.76
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.9M solution in THF/toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.