Learn More
4-bromure de chlorophénylmagnésium, solution 1M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10540153
4-bromure de chlorophénylmagnésium, solution 1M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10540153
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Code produit. 10540153
Marque: Thermo Scientific Acros 377408000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-77-8, 60-29-7
Formule moléculaire C6H4BrClMg
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Numéro MDL MFCD00009926
Clé InChI CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagentAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 101888
Nom IUPAC Magnésium ; chlorobenzène ; bromure
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Couleur Marron noir à gris
Note relative au nom 1M Solution in Diethyl Ether
% min. CAS 22.85, 69.54
% max. CAS 30.46, 77.15
Formule linéaire Cl(C6H4)MgBr
Concentration 0.9 to 1.2M
Densité 0.8500g/mL
Poids de la formule 215.76
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 800 mL
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0456867 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2023 Catalog Number377408000,377401000
Numéro de lotA0453456 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number377408000,377401000
Numéro de lotA0395059 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number377408000,377401000
Numéro de lotA0408158 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number377408000,377401000
Numéro de lotA0416397 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
4-bromure de chlorophénylmagnésium, solution 1M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >