Learn More
Alcol 4-(chlorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.60€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS 16473-35-1
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Clé InChI OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
CID PubChem 5107660
Nom IUPAC [4-(chlorométhyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11994651
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
438920010
1 g
47.60€
1g
11904661
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
438920050
5 g
156.00€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
16473-35-1
156.61
4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
[4-(chlorométhyl)phényl]méthanol
C8H9ClO
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
5107660
C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Spécification
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
58.0°C to 60.0°C
96% min. (GC)
C8H9ClO
4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
C1=CC(=CC=C1CO)CCl
156.61
156.61
16473-35-1
Authentique
Flacon en verre
ClCH2C6H4CH2OH
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
[4-(chlorométhyl)phényl]méthanol
5107660
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol