Learn More
Chlorure de 4-chlorobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
Description
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chlorure de chlorobutyryl (4-CBCL) est principalement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est utilisé comme intermédiaire de pyrazinamide.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des oxydants, des bases,
Le 4-chlorure de chlorobutyryl (4-CBCL) est principalement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est utilisé comme intermédiaire de pyrazinamide.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des oxydants, des bases,
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobutyryl chloride |
Point de fusion | -49°C |
Densité | 1.258 |
Point d’ébullition | 173°C to 174°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Odeur | Acrid |
Formule linéaire | ClCH2CH2CH2COCl |
Indice de réfraction | 1.461 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN2927 |