Learn More
Alcool 4-chlorobenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733641
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-76-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00004652
Clé InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
CID PubChem 13397
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzyl alcohol