Learn More
Acide 4-chlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10347620
Acide 4-chlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10347620
25 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10347620
Marque: Thermo Scientific Acros 159250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-11-3
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD00002531
Clé InChI XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italianAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6318
ChEBI CHEBI:30747
Nom IUPAC Acide 4-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 243.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 274.0°C to 276.0°C
Point d’éclair 238°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 340
Merck Index 15, 2126
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,08g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0442446 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number159252500,159250010,159250250
Numéro de lotA0394307 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number159252500,159250010,159250250
Numéro de lotA0442446 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2022 Catalog Number159252500,159250010,159250250
Numéro de lotA0434528 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2021 Catalog Number159252500,159250010,159250250
Numéro de lotA0406901 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2021 Catalog Number159252500,159250010,159250250
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide 4-chlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >