Learn More
Acide 4-chlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11442108
Acide 4-chlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442108
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11442108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15135.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Chlorobenzoic acid is used to determine the diversity of 2-, 3- and 4-chlorobenzoate degraders in two pristine soils with similar physical and chemical characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-chlorobenzoïque est utilisé pour déterminer la diversité des agents de dégradation du 2-, 3- et 4-chlorobenzoate dans deux sols vierges aux caractéristiques physiques et chimiques similaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,08 g/L).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-11-3
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.565
Numéro MDL MFCD00002531
Clé InChI XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italianAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6318
ChEBI CHEBI:30747
Nom IUPAC Acide 4-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoic acid
Point de fusion 239°C to 243°C
Densité 1.54
Point d’ébullition 275°C
Point d’éclair 238°C (460°F)
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 907196
Merck Index 14,2125
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.08g/L).
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10210013 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2023 Catalog NumberA15135.0I,A15135.30,A15135.0B
Numéro de lot10245670 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog NumberA15135.30,A15135.0B
Numéro de lot10152045 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15135.30,A15135.0B
Numéro de lot10196389 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15135.30,A15135.0B
Numéro de lot10182753 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15135.30,A15135.0B
Nom du produit
Acide 4-chlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >