Learn More
Hydrate de sel de sodium de l’acide 4-chlorobenzène sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 383.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14752-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClNaO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.60 |
Numéro MDL | MFCD00035602 |
Clé InChI | JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1 |
CID PubChem | 23664783 |
Nom IUPAC | Sodium ; 4-Chlorobenzènesulfinate |
SMILES | [Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12583.06 |
5 g |
41.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12583.14 |
25 g |
142.71€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12583.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14752-66-0 | |
198.60 | |
JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M | |
23664783 | |
[Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
C6H4ClNaO2S | |
MFCD00035602 | |
sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1 | |
Sodium ; 4-Chlorobenzènesulfinate |
Spécification
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate | |
14752-66-0 | |
MFCD00035602 | |
sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1 | |
[Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
198.60 | |
198.60 (Anhydrous) |
>300°C | |
C6H4ClNaO2S | |
3575604 | |
JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 4-Chlorobenzènesulfinate | |
23664783 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-811-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.