Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorobenzène-1-carboximidamide, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10223203
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Chemical Identifiers
CAS 14401-51-5
Formule moléculaire C7H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 191.055
Clé InChI RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
CID PubChem 203436
Nom IUPAC 4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Poids de la formule 191.06
Pourcentage de pureté 95%