Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.20€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104-88-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.57 |
Clé InChI | AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z |
CID PubChem | 7726 |
ChEBI | CHEBI:28105 |
Nom IUPAC | 4-chlorobenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10357560
|
Thermo Scientific Acros
150441000 |
100 g | Flacon en verre |
27.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10397700
|
Thermo Scientific Acros
150442500 |
250 g | Flacon en verre |
34.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523701
|
Thermo Scientific Acros
150440010 |
1 kg | Flacon en verre |
95.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944801
|
Thermo Scientific Acros
150440050 |
5 kg | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-88-1 | |
140.57 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
CHEBI:28105 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
C7H5ClO | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
7726 | |
4-chlorobenzaldéhyde |
Spécification
4-Chlorobenzaldehyde | |
>46.0°C | |
1.1960g/mL | |
88°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClC6H4CHO | |
1.196 | |
Solubility in water: 935mg/l (20°C) | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl | |
140.57 | |
CHEBI:28105 | |
98% |
104-88-1 | |
Blanc à jaune | |
214.0°C | |
Authentique | |
C7H5ClO | |
07,235 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
4-chlorobenzaldéhyde | |
7726 | |
140.57 | |
Masse cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-247-4
- 4-Chlorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only